Learn More
Buerkle™ Recipientes de boca ancha de PVC
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tapón de rosca negro de polipropileno con junta de polietileno
- Adecuados para líquido, polvo o gránulos, cápsulas, colorantes
- Se usan para el transporte de muestras
- Su forma cuadrada optimiza el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 80 x 80 x 111 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Material | PVC |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Anchura (métrico) | 80 mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |