Descripción
- Tapón de rosca negro de polipropileno con junta de polietileno
- Adecuados para líquido, polvo o gránulos, cápsulas, colorantes
- Se usan para el transporte de muestras
- Su forma cuadrada optimiza el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Clear |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38 x 38 x 63 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 23 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For Liquids, Powders or Granules Such as Tablets, Capsules, Dyes, Shipments of Samples, Specimens Etc. |
| Material | PVC |
| Longitud (métrico) | 38mm |
| ID de cuello (métrico) | 23 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Transparencia | Sí |
| Mostrar más |