Learn More
Cole-Parmer™ Llaves de paso de PVC con indicación de flujo
Código de producto. p-8004677
Change view
Click to view available options
Connectors:
Manguera × manguera
NPT(M) × manguera
Se adapta al D.I. de tubos:
0,25/0,5 pulg
De 1,27 cm a 1,58 cm (de 0,5 a 5/8 in.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Connectors Se adapta al D.I. de tubos unitSize
11809452 Manguera × manguera 0,25/0,5 pulg 1 PCS
11809442 NPT(M) × manguera De 1,27 cm a 1,58 cm (de 0,5 a 5/8 in.) cada uno
2 options
Código de producto. 11809452
Marca: Cole-Parmer™ 0622556
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine las conjeturas con estas llaves de paso con indicación de flujo. Las llaves de paso de PVC Cole Parmer™ con indicación de flujo incluyen cuerpos de PVC, sellos de EPDM y asientos. Indicador de flujo en asa.
  • La presión máxima es de 150 psi a una temperatura máxima de 49 °C
  • El vacío máximo es de 29,9 in Hg
Especificaciones
Material PVC
Presión 150 psi
Se adapta al D.I. de tubos 0,25/0,5 pulg
N.° por paquete 1 unidad
N.º por caja 1 unidad
Connectors Manguera × manguera