Learn More
Cole-Parmer™ Llaves de paso de PVC con indicación de flujo
Click to view available options
Connectors:
Manguera × manguera
NPT(M) × manguera
Se adapta al D.I. de tubos:
0,25/0,5 pulg
De 1,27 cm a 1,58 cm (de 0,5 a 5/8 in.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La presión máxima es de 150 psi a una temperatura máxima de 49 °C
- El vacío máximo es de 29,9 in Hg
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC |
| Presión | 150 psi |
| Se adapta al D.I. de tubos | De 1,27 cm a 1,58 cm (de 0,5 a 5/8 in.) |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Connectors | NPT(M) × manguera |