Learn More
Navailles Taburete de PVC con control de pedal
Descripción
- Base cromada de 5 ramas, reforzada y resistente a los golpes
- Ruedas de caucho
- Asiento redondo de vinilo M1 con espuma suave de alta densidad
- Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
- Control de pedal para ajustar la altura sin ensuciarse las manos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Estilo de brazo | Sin reposabrazos |
| Certificaciones/conformidad | M1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Prácticas médicas |
| Incluye | Asiento, respaldo, control de pedal |
| Capacidad portante (imperial) | 265 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 120 kg |
| Altura del asiento | Entre 460 y 590 mm |
| Anchura (imperial) | 23,2 in |
| Anchura (métrico) | 59 cm |