Learn More
Navailles Taburete de PVC
Código de producto. p-7237242
Change view
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 460 y 590 mm
Entre 630 y 870 mm
Incluye:
Asiento
Asiento, respaldo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura del asiento Incluye unitSize
17466162 Entre 460 y 590 mm Asiento cada uno
17446162 Entre 460 y 590 mm Asiento, respaldo cada uno
17476162 Entre 630 y 870 mm Asiento cada uno
3 options
Código de producto. 17466162
Marca: Navailles 4GN 10GBJU 90 737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El taburete de PVC ofrece las ventajas de ser compacto, polivalente y fácilmente ajustable.
  • Base cromada de 5 ramas, reforzada y resistente a los golpes
  • Ruedas de caucho
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento redondo de vinilo M1 con espuma suave de alta densidad
Especificaciones
Color Gris
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad M1
Para utilizar con (aplicación) Prácticas médicas, laboratorios
Incluye Asiento
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 460 y 590 mm
Anchura (imperial) 21,6 in
Anchura (métrico) 55 cm