Learn More
Buerkle™ Tapón estándar de PVC
Código de producto. 17270644 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 17270644
Marca: Buerkle™ 97632834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Tapón estándar de laboratorio fabricado en PVC con buena resistencia química contra ácidos y álcalis.
  • PVC, blando, rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 28 mm
Anchura (métrico) 34 mm
Color Rojo