Descripción
- Las varillas de aluminio albergan viales para almacenamiento en congelador o en recipientes LN2
- Utilizar solo con viales aprobados para fase líquida
- Las varillas se adaptan a la mayoría de las marcas principales
- Las fundas de PVC transparente protegen los viales en las varillas de aluminio durante la manipulación y el almacenamiento
- El plástico permite la identificación del vial sin necesidad de retirarlo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 275 mm |
| Longitud (imperial) | 10.8 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento en congelador o recipientes de LN2 |
| Cantidad | 100/paquete |
| Peso (métrico) | 1 kg |
| Tamaño | 275 x 14.5 mm (L x dia.) |
| Diseñar | Cilíndrico |
| Material | PVC |
| Tipo | Capilares para fundas criogénicas |
| Mostrar más |