Learn More
Brady™ Señales de seguridad de PVC
Código de producto. 15133289
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco sobre verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15133289 Blanco sobre verde cada uno
1 options
Código de producto. 15133289
Marca: Brady™ 814458
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E002-203x203-VPVC-CRD/1
Material PVC
Cantidad 1 unidad
Descripción Cloruro de polivinilo
Para utilizar con (aplicación) Para interiores y exteriores
Altura (métrico) 203 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 203 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 ° C-70 ° C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Texto mostrado Salida de emergencia (derecha)
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre verde