Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Código de producto. 11788512
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
118 x 48 x 40 mm
182 x 68 x 65 mm
182 x 68 x 90 mm
185 x 95 x 65 mm
255 x 48 x 40 mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11788512
Marca: Rogo Sampaic™ BJJ003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 2 x 6
Admite Tubos (14 mm)
Material PVC
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Tubo de 14 mm de diámetro
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 118 x 48 x 40 mm
Longitud (métrico) 118 mm
Anchura (métrico) 48 mm
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 14 mm