Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Código de producto. 11748522
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
118 x 48 x 40 mm
182 x 68 x 65 mm
182 x 68 x 90 mm
185 x 95 x 65 mm
255 x 48 x 40 mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11748522 177 x 120 x 40 mm cada uno
11798512 255 x 48 x 40 mm 1 PCS
11788512 118 x 48 x 40 mm 1 PCS
11718522 182 x 68 x 90 mm cada uno
11728522 182 x 68 x 65 mm cada uno
11738522 185 x 95 x 65 mm cada uno
11712724 220 x 150 x 60 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11748522
Marca: Rogo Sampaic™ BJJ027
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Admite Tubos (40 mm)
Material PVC
Posiciones 6
Para utilizar con (equipo) Tubo de 40 mm de diámetro
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 177 x 120 x 40 mm
Longitud (métrico) 177 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 40 mm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 120 mm