Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
118 x 48 x 40 mm
182 x 68 x 65 mm
182 x 68 x 90 mm
185 x 95 x 65 mm
255 x 48 x 40 mm
177 x 120 x 40 mm
220 x 150 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (23 mm) |
| Material | PVC |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (equipo) | 23 mmDiámetro del tubo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 182 x 68 x 90 mm |
| Longitud (métrico) | 182 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 23 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Mostrar más |