Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (50 mm) |
| Material | PVC |
| Posiciones | 6 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 50 mm de diámetro |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 150 x 60 mm |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Mostrar más |