Learn More
Kartell™ Bureta graduada de PVC/PMP/FEP
Código de producto. 10632512
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10632512 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10632512
Marca: Kartell™ 0199800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construida con una combinación de plásticos para una buena resistencia a los productos químicos. La bureta graduada de PVC/PMP/FEP Kartell™ ofrece un sellado a prueba de fugas y elimina el peligro de roturas de vidrio.
  • Buretas de plástico de alta precisión
  • De conformidad con las normas DIN 12.700 - clase B
  • Útil para el trabajo rutinario para eliminar el peligro de roturas de vidrio
  • Combinación de diferentes materiales plásticos (PMP, FEP y PVC)
  • El conjunto de la llave de paso está moldeado en una sola pieza, con llave de FEP
  • No se necesita lubricante
  • Proporciona un sellado a prueba de fugas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 480 mm
Material FEP, PMP, PVC
Graduaciones 0,1 ml
Material de la llave de paso FEP, PMMA y PTFE
Tipo Bureta graduada
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN 12700