Learn More
Kartell™ Mangueras para laboratorio atóxicas Isoflex de PVC
Descripción
- Sin envejecimiento ni oxidación
- Resistentes a bases y ácidos diluidos.
- Esterilizable en autoclave
- Se suministra en 20 rollos de metro
- Envasados en bolsas PE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Longitud global (métrico) | 20 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Color | Transparente |