Descripción
- Vinilo blanco de alta resistencia de 20 mil
- Refuerzo en la zona frontal para un uso prolongado
- Resistente a productos químicos, aceites, grasa, punciones y abrasiones.
- Protección económica y resistente para el procesamiento de alimentos
- Tamaño: 35 pulg. Ancho, 45 pulg. largo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Material | PVC |
| Color | Blanco |
| Resistencia | Productos químicos, grasas y aceites |
| Grosor | 0,508 mm |
| Dimensiones (L x An) | 84 x 112 cm |
| Longitud (métrico) | 115 cm |