Learn More
Kartell™ Mangueras de PVC K30
Código de producto. 12523407
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9mm
12 mm
14 mm
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
20 metros
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Diámetro interior (métrico) unitSize
12523407 14 mm 10 mm 20 metros
12503407 9mm 6 mm 20 metros
10217301 12 mm 8 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12523407 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0389500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PVC atóxico. Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
Fabricadas con PVC atóxico.Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
  • Intervalo de temperatura:De -5 °C a 50 °C 
  • Sin cadmio
  • Adecuado para la transferencia de líquidos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Longitud global (métrico) 20 m
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de líquidos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -5 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 50 °C