Learn More
Brady™ Señales de seguridad ISO de PVC: Pictograma de manguera de incendios
Código de producto. p-8004673
Change view
Click to view available options
Modelo:
Bidireccional
Panorámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
15143279 Bidireccional cada uno
15133279 Panorámica cada uno
2 options
Código de producto. 15143279
Marca: Brady™ 817055
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-203x203-BIPVC-CRD/1
Material PVC
Cantidad 1 unidad
Modelo Bidireccional
Para utilizar con (aplicación) Para interiores y exteriores
Altura (métrico) 203 mm
Grosor 1,591 mm
Anchura (métrico) 203,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 ° C-70 ° C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo