Learn More
Brady™ Señales de primeros auxilios de lavado de ojos ISO de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E011-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Material | PVC |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 203 mm |
| Grosor | 1,591 mm |
| Anchura (métrico) | 203,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20 ° C-70 ° C |
| Forma | Cuadrada |
| Mostrar más |