Learn More
Welch Ilmvac™ Manguera de PVC con espiral de soporte
Código de producto. 10649772 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10649772 16 mm 1 metro
1 options
Código de producto. 10649772
Marca: Welch Ilmvac™ 710058
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Longitud global (métrico) 100 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Manguera con espiral de soporte