Learn More
Masterflex™ Tubos de PVC de alta presión con cierres Luer
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 1,21 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Presión máxima | 900 psi |