Learn More
Nitritex™ General Use Vinyl PVC Gloves
Descripción
- ISO Class 5 certified
- Length: 9"
- Vinyl (PVC) - contains no natural latex proteins
- Non-textured
- Ambidextrous
- Clear
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Desechables | Single-use |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | PVC |
| Tamaño | 9 in. |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Profile 300 |
| Tipo de empaquetado | 100 Pk. |
| Longitud (imperial) | 9in. |