Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC
Código de producto. 15712519 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 1000 ml
Matraz de 125 ml
Matraz de 2000 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15712519 Matraz de 125 ml cada uno
15722519 Matraz de 250 ml cada uno
15732519 Matraz de 500 ml cada uno
15742519 Matraz de 1000 ml cada uno
15752519 Matraz de 2000 ml cada uno
5 options
Código de producto. 15712519
Marca: OHAUS™ 30400099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera para matraz de PVC OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
  • Fabricados con PVC
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1
Tipo Pinzas para matraces
Material PVC
Para utilizar con (equipo) Matraz de 125 ml
Descripción Abrazadera para matraz de PVC de 125 ml
Color Purple
Jaw Type Four Interlocking
Diámetro interior (métrico) 3.01 in