Learn More
Masterflex™ Reductores hembra de PVC roscados
Descripción
- Reductores hembra de PVC roscados
- Los conectores roscados ayudan a conseguir una instalación más permanente
- Disponible en una variedad de materiales y tamaños
- Paquete de seis
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC |
| Longitud global (imperial) | 7/8 pulg |
| Longitud global (métrico) | 22 mm |
| Cantidad de embalaje | 6 reductores |
| Tamaño de puerto | NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 1/4 in NPT(hembra), 1/8 in NPT(hembra) |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Anchura (imperial) | 7/8 pulg |
| Tipo de producto | Reductores roscados hembra |