Learn More
Kautex™ Tapón unido de PVC
Descripción
- Rojo brillante; fácil de ver
- Para uso con tapones para frascos de boca estrecha
- Disponible para adaptarse a cierres de diferentes tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | PVC |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Tipo de producto | Tapón cautivo |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones cuentagotas para frascos con capacidad: 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 y 3000 mL |