Learn More
Buerkle™ Adaptadores de rosca LaboPlastBuerkle™ de 19,05 mm (3/4 pulg.)
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Adaptador Kautex
Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in.
Cilíndrico G 3/4 in Externo, 3/4 in Interna
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Tri-Sure™ de 50,8 mm (2 pulgadas)
Hunersdorff externo, 3/4 in Interna
Rosca fina externa de 50,8 mm (2 pulgadas); interna de 19,05 mm (3/4 pulgadas)
Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.)
Color:
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Verde/Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Todos los adaptadores tienen una rosca exterior estándar de R de 19,05 mm (3/4 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC |
| Tamaño de rosca | Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.) |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |