Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de vacío manual
Código de producto. 11770009 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
16 mL/recorrido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal unitSize
11770009 16 mL/recorrido 1 PCS
1 options
Código de producto. 11770009 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7930111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produzca hasta 25 pulgadas de Hg de vacío o realice pruebas de fugas de presión con esta bomba de vacío. Las bombas de vacío manuales Cole-Parmer™ están selladas y cuentan con un sistema de lubricación automática para ofrecer una larga vida útil sin mantenimiento.
Produzca hasta 85 kPa (25 pulgadas de mercurio) de vacío o realice pruebas de fugas de presión con esta bomba de vacío. Las bombas de vacío manuales Cole-Parmer™ están selladas y cuentan con un sistema de lubricación automática para ofrecer una larga vida útil sin mantenimiento.
  • El indicador de vacío está graduado en centímetros y pulgadas de mercurio
  • El disparador integrado le permite liberar el vacío sin desconectar la bomba
  • El PVC es ligero y fácil de manipular
Especificaciones
Vacío máx. 0,85 bar
Material Cuerpo de PVC, tapón de PTFE/policarbonato
Caudal 16 mL/recorrido
Altura global (métrico) 241 mm
Longitud global (métrico) 191 mm
Anchura global (métrico) 51 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Presión máxima 0,85 bar