Learn More
Navailles Silla autoadaptable de PVC
Código de producto. p-7237238
Change view
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 470 y 600 mm
Entre 630 y 870 mm
Incluye:
Asiento, respaldo
Asiento, respaldo, reposapiés
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas de cromo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura del asiento Incluye Tipo de rueda unitSize
17496162 Entre 470 y 600 mm Asiento, respaldo Ruedas de cromo cada uno
17406172 Entre 630 y 870 mm Asiento, respaldo, reposapiés Ninguno cada uno
2 options
Código de producto. 17496162
Marca: Navailles 4UP 91GCAK 00 905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La silla autoadaptable de PVC fomenta una postura corporal dinámica, reequilibrando el cuerpo de forma natural y mejorando el flujo sanguíneo en las piernas.Consta de un asiento corto inclinado hacia delante, dividido en dos partes, basado en silentblocks que forman un triángulo.
  • La ergonomía y el diseño eliminan la fatiga
  • Material resistente a la abrasión sin grapas ni costuras
  • aluminio, base reforzada de 5 ramas
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento deformable con 2° de inclinación hacia delante
  • Montaje en silentbloc
  • Respaldo alto y ajustable con soporte para lumbares
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad M1
Acabado PVC M1 urbano
Incluye Asiento, respaldo
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 470 y 600 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 26 lb
Peso (métrico) 11,8 kg
Tipo de rueda Ruedas de cromo
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm