Learn More
Masterflex™ Válvula de bola de 2 vías de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 60 °C |
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 7,62 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Válvula de bola de 2 vías |