missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Putative multidrug resistance protein 1 Monoclonal Antibody (1-6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17125563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17125563 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125563

Marca: Invitrogen™ MA534893

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Positive Control: Rice.

Multidrug resistance proteins (MRPs) are a subset of the ATP-binding cassette genes that are phase III detoxification proteins involved in transporting exogenous and endogenous compounds across cellular membranes. Energy-dependent efflux pump responsible for decreased drug accumulation in multidrug-resistant cells. The MRPs characterized thus far are organic anion transporters. Many good substrates for these transporters are highly charged and do not penetrate the cell membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Putative multidrug resistance protein 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1-6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica LOC4326410
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen ABC transporter B family member 11; ABC transporter B family member 11; ABC transporter B family member 9; LOC4326410; mdr6; MDR-like ABC transporter; OJ1029_F04.19; Os01g0533900; OSNPB_010533900; putative multidrug resistance protein 1
Símbolos de los genes LOC4326410
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein within rice Putative multidrug resistance protein 1 aa 427-595.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4326410
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.