missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PUSL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16370435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16370435 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16370435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA583482

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RQVRRMTAVL VAVGLGALAP AQVKTILESQ DPLGKHQTRV APAHGLFLKS VLYGNLGAAS CTLQGPQFGS HG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 71%, Mouse - 69%.

PUSL1 is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include intracellular membrane-bounded organelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PUSL1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PUSL1
N.º de referencia del gen Q8N0Z8
Alias de gen pseudouridylate synthase-like 1; PUSL1; tRNA pseudouridine synthase-like 1; tRNA pseudouridylate synthase-like 1; tRNA-uridine isomerase-like 1
Símbolos de los genes PUSL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PUSL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105972).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126789
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.