missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PUS7L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15567222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15567222 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15567222

Marca: Invitrogen™ PA546607

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: QSGSEKEDTI VDGTSKCEEK ADVLSSFLDE KTHELLNNFA CDVREKWLSK Sequence homology: Human: 100%.

Pseudouridylate synthase that catalyzes pseudouridylation of RNAs. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PUS7L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PUS7L
N.º de referencia del gen Q9H0K6
Alias de gen pseudouridylate synthase 7 homolog (S. cerevisiae)-like; pseudouridylate synthase 7 homolog-like protein; pseudouridylate synthase 7 like; pseudouridylate synthase 7-like; PUS7L
Símbolos de los genes PUS7L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PUS7L (aa 102-151).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83448
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.