Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas EnviroTack™ para el control de la contaminación
Tienda Purus ProductosDescripción
- Se desmontan fácilmente para su limpieza.
- Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
- Se adaptan a todas las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™
- Resistentes y duraderas
- El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
- Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 508 x 1194 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Para utilizar con (equipo) | Para usar con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ de 457 x 1143 mm con el fin de favorecer la movilidad y la limpieza |
| Grosor (métrico) | 3,175 mm |
| Color | Blanco |
| Material | 100% poliestireno |