Learn More
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15391972 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Dimensiones (L x An):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.)
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.)
66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.)
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.)
Revestimiento de superficie:
Adherencia estándar
Gran adherencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Revestimiento de superficie unitSize
15391972 Azul 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) Gran adherencia paquete de 4
15311982 Gris 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15763619 Blanco 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15361992 Azul 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15311962 Azul 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15321962 Gris 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15371962 Azul 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15381962 Gris 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15743619 Azul 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15753619 Gris 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15391962 Blanco 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15331972 Azul 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15341972 Gris 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15351972 Blanco 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15381972 Azul 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15321982 Blanco 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15381982 Azul 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15371992 Gris 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15331962 Blanco 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15391992 Blanco 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) Gran adherencia paquete de 4
15381992 Blanco 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15391982 Gris 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) Adherencia estándar paquete de 4
15331982 Blanco 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) Gran adherencia paquete de 4
23 options
Código de producto. 15391972
Marca: PURUS™ PS 2645 64 BHT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
  • Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
  • Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
  • Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
  • Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Compliance
Apto para su uso en entornos ISO de 4 a 6 (de Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Dimensiones (L x An) 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.)
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Cantidad 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Gran adherencia
Color Azul
Material Mezcla de LDPE