Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Alfombrillas de suelo
- Alfombrillas para entornos controlados
- PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
Código de producto. 15391962
Tienda Purus Productos
| Código de producto. | Color | Dimensiones (L x An) | Revestimiento de superficie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15391962 | Blanco | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15311982 | Gris | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15763619 | Blanco | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15361992 | Azul | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15311962 | Azul | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15321962 | Gris | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15371962 | Azul | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381962 | Gris | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15743619 | Azul | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15753619 | Gris | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15331972 | Azul | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15341972 | Gris | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15351972 | Blanco | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381972 | Azul | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15321982 | Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381982 | Azul | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15371992 | Gris | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15331962 | Blanco | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391992 | Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
| 15381992 | Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391982 | Gris | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391972 | Azul | 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
| 15331982 | Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
Código de producto. 15391962
Marca: PURUS™ PS 1845 64 W
Descripción
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Blanco |
| Material | Mezcla de LDPE |