Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Alfombrillas de suelo
- Alfombrillas para entornos controlados
- PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
Código de producto. 15371962
Tienda Purus Productos
| Código de producto. | Color | Dimensiones (L x An) | Revestimiento de superficie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15371962 | Azul | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15311982 | Gris | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15763619 | Blanco | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15361992 | Azul | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15311962 | Azul | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15321962 | Gris | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381962 | Gris | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15743619 | Azul | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15753619 | Gris | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391962 | Blanco | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15331972 | Azul | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15341972 | Gris | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15351972 | Blanco | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381972 | Azul | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15321982 | Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15381982 | Azul | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15371992 | Gris | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15331962 | Blanco | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391992 | Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
| 15381992 | Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391982 | Gris | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar | paquete de 4 |
| 15391972 | Azul | 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
| 15331982 | Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia | paquete de 4 |
Codice prodotto. 15371962
Marca: PURUS™ PS 1845 64 B
Descrizione
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Azul |
| Material | Mezcla de LDPE |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.