Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Alfombrillas de suelo
- Alfombrillas para entornos controlados
- PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
Código de producto. 15381952
Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Transparente
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Grosor (imperial):
1,4 mil
30 capas
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Cantidad:
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja
4/caja
60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Förpackningsstorlek:
paquete de 4
paquete de 8
| Produktkod. | Color | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15381952 | Azul | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15351962 | Gris | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15713619 | Transparente | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15361972 | Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 13410329 | Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15312002 | Azul | 914 x 1524 mm | 30 capas | 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15321992 | Azul | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15391952 | Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15301962 | Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361962 | Blanco | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341962 | Azul | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15733619 | Blanco | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15703619 | Azul | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15301972 | Azul | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15321972 | Blanco | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15371972 | Gris | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15351982 | Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361982 | Gris | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341992 | Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15302002 | Azul | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15371982 | Blanco | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15322002 | Gris | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15332002 | Blanco | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15763599 | Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15351992 | Blanco | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341982 | Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15743599 | Azul | 18 x 36 in | 1,4 mil | 4/caja | paquete de 4 |
| 13400329 | Blanco | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15311992 | Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15311972 | Gris | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15753599 | Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15723619 | Gris | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 15381952
Brand: PURUS™ PS 1836 38 B
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifikat
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 457 x 914 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Azul |
| Material | Mezcla de LDPE |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?