Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Alfombrillas de suelo
- Alfombrillas para entornos controlados
- PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
Código de producto. 15341992
Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Transparente
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Grosor (imperial):
1,4 mil
30 capas
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Cantidad:
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja
4/caja
60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Conditionnement:
paquete de 4
paquete de 8
| Code produit. | Color | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15341992 | Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15351962 | Gris | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15713619 | Transparente | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15361972 | Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 13410329 | Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15312002 | Azul | 914 x 1524 mm | 30 capas | 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15321992 | Azul | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15391952 | Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15301962 | Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361962 | Blanco | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15381952 | Azul | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341962 | Azul | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15733619 | Blanco | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15703619 | Azul | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15301972 | Azul | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15321972 | Blanco | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15371972 | Gris | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15351982 | Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361982 | Gris | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15302002 | Azul | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15371982 | Blanco | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15322002 | Gris | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15332002 | Blanco | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15763599 | Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15351992 | Blanco | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341982 | Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15743599 | Azul | 18 x 36 in | 1,4 mil | 4/caja | paquete de 4 |
| 13400329 | Blanco | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15311992 | Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15311972 | Gris | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15753599 | Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15723619 | Gris | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15341992
Marque: PURUS™ PS 3645 38 G
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 914 x 1143 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Gris |
| Material | Mezcla de LDPE |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?