Learn More
PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
Tienda Purus Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Transparente
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Grosor (imperial):
1,4 mil
30 capas
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Cantidad:
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja
4/caja
60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
Descripción
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 660 x 1143 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Azul |
| Material | Mezcla de LDPE |