Learn More
Purpureaside C, MedChemExpress
Código de producto. 16461738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16461738 5 mg 5 miligramos
16419308 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16461738
Marca: Medchem Express HYN4148
MedChemExpress Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purpureaside C
CAS 108648-07-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H46O20
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (158.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O5)O)O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 786.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.73
Porcentaje de pureza 94.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation