Learn More
MP Biomedicals™ Purple Screw Caps
Código de producto. 11451525 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5000 tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
11451525 5000 tapones paquete de 5000
1 options
Código de producto. 11451525
Marca: MP Biomedicals™ 115064010
Use with empty FastPrep™ tubes. Purple Caps are screw caps with an O-ring for use with 2 mL microfuge tubes. These caps are sold separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix E tubes for prepare samples for homogenization.
Los tapones morados se ajustan a los tubos FastPrep™ vacíos y se utilizan en los sistemas FastPrep™. Inserte la muestra al tubo vacío, añada el material de matriz de lisis E y el tampón lisis, y coloque el tapón. Procesar con el instrumento FastPrep™ o con otra centrífuga de alta velocidad para lisar, triturar u homogeneizar la muestra. Los tapones púrpura también se incluyen en el kit de centrifugación Fast DNA™ para suelos y en el kit Pro Soil Fast RNA™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado
Volumen (métrico) 2 mL
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente (15 a 30 °C)
Cantidad 5000 tapones
Tipo de producto Screw Cap
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.