Learn More
Purolite™ Adsorbentes macroporosos PuroSorb™ PAD
Código de producto. 17009583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Línea de productos:
PAD1200
PAD610
PAD950
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Código de producto. Cantidad Línea de productos unitSize
17009583 1 kg PAD1200 1 Kg
17019583 250 g PAD610 250 g
17029583 5 kg PAD610 5 Kg
17039583 1 kg PAD610 1 Kg
17049583 250 g PAD950 250 g
17059583 5 kg PAD950 5 Kg
17069583 1 kg PAD950 1 Kg
17089573 250 g PAD1200 250 g
17099573 5 kg PAD1200 5 Kg
9 options
Código de producto. 17009583
Marca: Purolite™ LS0728094
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los adsorbentes PuroSorb™ son polímeros sintéticos macroporosos, rígidos y altamente entrecruzados. Incluyen una variedad de matrices de base, porosidades (o volúmenes de poro), áreas de superficie y tamaños de poro. También presentan tendencias no polares o hidrófobas para que adsorban compuestos orgánicos hidrófobos.
  • Estables en soluciones ácidas o alcalinas y en la mayoría de los disolventes orgánicos
  • Se regeneran en condiciones suaves para una vida prolongada
  • Químicamente estables, insolubles
  • Gránulos esféricos
  • Estructura macroporosa
  • Fabricados en estireno, DVB o metacrilato
  • Purificación de estevia
  • Extracción de péptidos
  • Decoloración
  • Purificación de macrólidos
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal y libre de TSE/BSE/GMO
  • Cumple con la normativa 21 CFR 173.65 de la FDA
Especificaciones
Tipo de producto final Gránulos esféricos de blanco a blanquecino
Línea de productos PAD1200
Tipo de producto Adsorbente macroporoso de polidivinilbenceno
Cantidad 1 kg
Intervalo de pH pH de 1 a 14
Tamaño de partículas 350-1200 μm
Contenido y almacenamiento Utilizar dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación
Formato Húmedo
Humedad Del 65 al 80%
Porosidad 400 Å
Formulario Húmedo
Matrix Adsorbent