Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Purofort™
Beskrivning
- Flexibles y ligeras para usarlas durante todo el día.
- Aislamiento contra el frío
- Resistente al desgarro y al desgaste
- Pala Purofort™
- Forro de poliamida
- Plantilla de poliuretano
- Puntera de acero
- Suela de acero, resistente a las perforaciones
- Suela Purofort™
- Apto para su uso en la industria agrícola
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura/ganadería |
| Material de revestimiento | Poliamida |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
| Material de la suela | Purofort™ |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Peso (métrico) | 900 g por bota en talla 9,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Tipo de producto | Botas de seguridad |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?