Learn More
Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ LargeFlat
Description
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, totalization, display hold
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Spécification
Spécification
| Duración de la batería | 500 hr. |
| Calibración | Externo |
| Capacidad | 1,5 kg |
| Tipo de pantalla | Backlit LCD |
| Legibilidad | 0,05 g |
| Clase de protección | IP43 |
| Resolución | 30,000 d |
| Tiempo de estabilización | 1 sec. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 310 x 302 x 85 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?