Learn More
Minebea Intec™ Básculas de Suelo Puro™
Código de producto. p-7241841
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1000 x 1000 x 105 mm
1250 x 1250 x 105 mm
1500 x 1500 x 105 mm
Incluye:
Indicador de plástico, marco de acero al carbono pintado, placa de carga de acero inoxidable, puerto USB-C
Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm
Capacidad:
1500 kg
3000 kg
Legibilidad:
0,5 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Capacidad Legibilidad unitSize
17738949 1000 x 1000 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 1500 kg 0,5 kg cada uno
17748949 1000 x 1000 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 1500 kg 0,5 kg cada uno
17758949 1250 x 1250 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 1500 kg 0,5 kg cada uno
17768949 1250 x 1250 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 1500 kg 0,5 kg cada uno
17778949 1500 x 1500 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 1500 kg 0,5 kg cada uno
17798949 1500 x 1500 x 105 mm Indicador de plástico, marco de acero al carbono pintado, placa de carga de acero inoxidable, puerto USB-C 1500 kg 0,5 kg cada uno
17788949 1500 x 1500 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 3000 kg 1 kg cada uno
17708959 1500 x 1500 x 105 mm Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm 3000 kg 1 kg cada uno
8 options
Código de producto. 17738949
Marca: Minebea Intec™ EF4PLLP15003d
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1500 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1000 x 1000 x 105 mm
Tipo Floor Scale
Tipo de pantalla Backlit LCD
Incluye Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm
Legibilidad 0,5 kg
Clase de protección IP43 (Indicator), IP67 (Platform)