Learn More
Minebea Intec™ Básculas de Suelo Puro™
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1000 x 1000 x 105 mm
1250 x 1250 x 105 mm
1500 x 1500 x 105 mm
Incluye:
Indicador de plástico, marco de acero al carbono pintado, placa de carga de acero inoxidable, puerto USB-C
Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm
Capacidad:
1500 kg
3000 kg
Legibilidad:
0,5 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
- Accurate and reliable results in a second
- Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
- Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
- LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
- For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 3000 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1500 x 1500 x 105 mm |
| Tipo | Floor Scale |
| Tipo de pantalla | Backlit LCD |
| Incluye | Indicador de plástico, marco y placa de carga de acero al carbono pintado, puerto USB-C, pantalla de peso de 35 mm |
| Legibilidad | 1 kg |
| Tiempo de estabilización | 1 sec. |
| Clase de protección | IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.