Learn More
Minebea Intec™ Básculas de Mesa Puro™
Código de producto. 17778939
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
350 x 300 x 110 mm
550 x 420 x 145 mm
650 x 500 x 145 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17778939
missing translation for 'mfr': Minebea Intec™ EF4PDDS306d
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Puro™ bench scales are a multi-functional weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, bench scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
  • Standard charging via USB-C
  • Height of Column: 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Duración de la batería 500 hr.
Calibración Externo
Capacidad 30 kg
Tipo de pantalla Backlit LCD
Legibilidad 5 g
Material Plastic, Stainless Steel
Clase de protección IP43 (Indicator), IP67 (Platform)
Resolución 6000 d
Tiempo de estabilización 1 sec.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 300 x 110 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato