Learn More
Minebea Intec™ Básculas de Mesa Puro™
Código de producto. 17708949
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
350 x 300 x 110 mm
550 x 420 x 145 mm
650 x 500 x 145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17708949 60 kg 10 g 550 x 420 x 145 mm cada uno
17778939 30 kg 5 g 350 x 300 x 110 mm cada uno
17788939 60 kg 10 g 350 x 300 x 110 mm cada uno
17798939 150 kg 20 g 550 x 420 x 145 mm cada uno
17718949 150 kg 20 g 650 x 500 x 145 mm cada uno
17728949 300 kg 50 g 650 x 500 x 145 mm cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17708949
Brand: Minebea Intec™ EF4PFES606d
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Puro™ bench scales are a multi-functional weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, bench scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
  • Standard charging via USB-C
  • Height of Column: 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Duración de la batería 500 hr.
Calibración Externo
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla Backlit LCD
Legibilidad 10 g
Material Plastic, Stainless Steel
Clase de protección IP43 (Indicator), IP67 (Platform)
Resolución 6000 d
Tiempo de estabilización 1 sec.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 420 x 145 mm
Frecuencia 50/60 Hz