Learn More
Veolia Water Systems™ Cartucho de purificación
Kits de filtros y cartuchos de purificación de agua de uso general fiables, robustos y fáciles de usar perfectos para eliminar los contaminantes iónicos para lograr una calidad del agua específica.
765.00€ - 905.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Cartuchos |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11950457
|
Veolia Water Systems
LC186 |
Para PURELAB Classic Mk2 |
765.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11970427
|
Veolia Water Systems
LC163 |
Para PURELAB opción-Q |
905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cartucho de purificación de agua general y kits de filtros
- Cartucho de desionización Option Q
- Cartucho de purificación
- Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada
Especificaciones
Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada | |
1 unidad | |
Cartuchos |