Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 8 G con enchufe europeo
Descripción
- Componentes y materiales:
- Extracción del destilado a través de la conexión de la manguera en el lado derecho
- Evaporadores, condensadores y protecciones contra desbordamiento fabricados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
- Condensadores con protector contra goteo
- Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
- Elementos calefactores con revestimiento de cuarzo
- Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
- Características:
- Esterilización de condensadores por vapor
- Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
- Ahorro de agua mediante corte automático de agua
- Proceso de destilación visible debido a una pantalla frontal irrompible y fácilmente extraíble que no se empaña
- Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
- Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
- El control del nivel de agua de la caldera desconecta automáticamente la alimentación en caso de escasez de agua.
- El detector electrónico de impurezas permite enjuagar y limpiar el evaporador mediante el cambio automático del agua.
- Características técnicas:
- Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
- Producción: 8 l/min
- Potencia máx. del calentador: 6 kW
- Consumo máx. de energía: 6 kW
- Caudal de agua de refrigeración: 2,4 l/min
- Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 650 x 365 x 390 mm
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
- Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)
Especificaciones
Especificaciones
| Conductividad | A 25 °C 2,2 μS/cm |
| Incluye | Interruptor de nivel externo |
| Tensión | 400 V |